ABS1079
Anti-UBE4B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Ubiquitin conjugation factor E4 B, Homozygously deleted in neuroblastoma 1, Ubiquitin fusion degradation protein 2, UBE4B
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE4B(10277)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Signaling Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected UBE4B cellular localization in HeLa cells with or without EGF-EGFR internalization (Sirisaengtaksin, N., et al. (2014). J Biol Chem. 289(5):3026-3039).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected UBE4B in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1