ABS1009
Anti-HSD17B7 Antibody
Sinonimo/i:
3-keto-steroid reductase|17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 7|17-beta-HSD 7|Estradiol 17-beta-dehydrogenase 7|PRL receptor-associated protein|PRAP|HSD17B7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, hamster, mouse, rat, bovine
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSD17B7 in rat, mouse, cow, hamster, bovine,
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HSD17B7 in 10 ug of mouse stomach tissue lysate.
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1