ABN473
Anti-GPR Antibody3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
G-protein coupled receptor 3, ACCA orphan receptor
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GPR3(2827)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected GPR3 in human spleen cells.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GPR3 in 15 µg of EL4 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
EL4 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2