ABN46
Anti-DISC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Disrupted in schizophrenia 1 protein
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DISC1(27185)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected DISC1 in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1