ABN442
Anti-FGF-20 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Fibroblast growth factor 20, FGF-20
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
guinea pig (based on 100% sequence homology), ferret (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGF20(26281)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FGF-20 in 10 µg of transfected HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1