ABN421
Anti-Senataxin (OY11) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Probable helicase senataxin, Senataxin (OY11), Amyotrophic lateral sclerosis 4 protein, SEN1 homolog, Senataxin
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SETX(23064)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Senataxin and siRNA-mediated Senataxin downregulation in HEK293 cells (Courtesy of Dr. Kanagaraj Radhakrishnan and Dr. Stephen C. West, The Francis Crick Institute, London, UK).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Flag-tagged Senataxin in anti-Flag immunoprecipitates from transfected HEK293 cells expressing Flag-tagged Senataxin (Courtesy of Dr. Kanagaraj Radhakrishnan and Dr. Stephen C. West, The Francis Crick Institute, London, UK).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Senataxin in HEK293 cell lysates (Courtesy of Dr. Kanagaraj Radhakrishnan and Dr. Stephen C. West, The Francis Crick Institute, London, UK).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Senataxin in 10 µg of HUVEC lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1