ABN402
Anti-Spartin Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Homeobox protein cut-like 1, CCAAT displacement protein, CDP, Homeobox protein cux-1, Spartin
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CUX1(1523)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Spartin in HeLa, NSC34, and PC12 cell lysates (Edwards, T. L., et al. (2009). Biochem J. 423(1):31-39.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Spartin in HeLa cell lysate (Edwards, T. L., et al. (2009). Biochem J. 423(1):31-39.).
Immunofluorescence Analyis: A representative lot detected Spartin in HeLa cells (Edwards, T. L., et al. (2009). Biochem J. 423(1):31-39.).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Spartin in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HEK293 cell lysate
Esclusione di responsabilità
WGK 1