ABN341
Anti-FEZ2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Fasciculation and elongation protein zeta-2, Zygin II, Zygin-2, FEZ2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FEZ2(9637)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FEZ2 in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1