ABN333
Anti-Neurotrypsin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Neurotrypsin, Leydin, Motopsin, Serine protease 12
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Neurotrypsin in human midbrain and rat cerebellum tissues.
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Neurotrypsin in 10 µg/mL of mouse testis tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2