Documenti fondamentali
ABN2300
Sigma-Aldrich
Anticorpo Neuro-Chrom prodotto in coniglio anti-proteina marcatore pan-neuronale
Neuro-Chrom, from rabbit
Sinonimo/i:
Anticorpo marcatore neuronale
Scegli un formato
100 μL
CHF 861.00
CHF 861.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 861.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 861.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Neuro-Chrom
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Gli anticorpi diretti contro le proteine neuronali si sono rivelati degli strumenti fondamentali per identificare i neuroni e per distinguerne le caratteristiche morfologiche, sia in coltura che nei tessuti complessi. I sistemi di marcatura usati nelle tecniche istologiche classiche (come la colorazione di Golgi) e i moderni approcci molecolari (come i costrutti esprimenti la GFP) forniscono eccellenti dettagli sull′architettura cellulare. Tali approcci risultano però tecnicamente difficoltosi e poco adatti a rispondere a molte delle esigenze della ricerca delle neuroscienze. Gli anticorpi specifici per i neuroni si sono rivelati degli strumenti di precisione molto utili nello studio della citoarchitettura, ma il loro uso è limitato dalla localizzazione della proteina target all'interno del neurone, che può differire notevolmente tra nucleo, soma, dendriti e assone. Per ottenere una colorazione quanto più completa possibile della morfologia delle diverse parti dei neuroni, Millipore ha sviluppato una miscela di anticorpi policlonali che riconosce le principali proteine somatiche, nucleari, dendritiche e assonali. Tale miscela è in grado di marcare l'architettura dell′intero neurone e può essere rilevata usando un singolo anticorpo secondario. Questo cocktail di anticorpi è stato validato per diversi metodi di fissazione, colture cellulari e immunoistochimica, mettendo a disposizione dei ricercatori uno strumento qualitativo e quantitativo pratico e specifico per lo studio della morfologia neuronale.
Specificità
Il prodotto (N° Cat. ABN2300) è specifico per assoni (neuriti), dendriti, nucleo e corpo cellulare dei neuroni.
La reattività con altre specie non è stata determinata.
Immunogeno
Epitopo: marcatore pan-neuronale
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo Neuro-Chrom prodotto in coniglio riconosce la proteina marcatore pan-neuronale ed è convalidato per l′uso nei saggi di ICC, IHC & IF.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Qualità
Testato di routine in immunocitochimica su neuroni primari corticali di ratto allo stadio E18.
Stato fisico
Cocktail di anticorpi monoclonali miscelati in PBS con NaN3 0,05%
Formato: purificato
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 2-8 °C per un massimo di 1 anno dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Coltura primaria di neuroni di corteccia cerebrale di ratto E18 o criosezioni di tessuto cerebrale di topo adulto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Jeffrey J Lochhead et al.
Scientific reports, 9(1), 2621-2621 (2019-02-24)
In the brain, insulin acts as a growth factor, regulates energy homeostasis, and is involved in learning and memory acquisition. Many central nervous system (CNS) diseases are characterized by deficits in insulin signaling. Pre-clinical studies have shown that intranasal insulin
Marina Mirchandani-Duque et al.
Biomedicines, 10(6) (2022-06-25)
Dysregulation of hippocampal neurogenesis is linked to several neurodegenereative diseases, where boosting hippocampal neurogenesis in these patients emerges as a potential therapeutic approach. Accumulating evidence for a neuropeptide Y (NPY) and galanin (GAL) interaction was shown in various limbic system
Cesar A Medina et al.
PloS one, 17(5), e0265604-e0265604 (2022-05-05)
Deterioration in the quality of a person's voice and speech is an early marker of Parkinson's disease (PD). In humans, the neural circuit that supports vocal motor control consists of a cortico-basal ganglia-thalamo-cortico loop. The basal ganglia regions, striatum and
Bas M J Olthof et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(5), 876-887 (2018-12-12)
Nitric oxide (NO) is a neurotransmitter synthesized in the brain by neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Using immunohistochemistry and confocal imaging in the inferior colliculus (IC, auditory midbrain) of the guinea pig (Cavia porcellus, male and female), we show that
Marina A Silveira et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(24), 4685-4699 (2020-05-08)
Located in the midbrain, the inferior colliculus (IC) integrates information from numerous auditory nuclei and is an important hub for sound processing. Despite its importance, little is known about the molecular identity and functional roles of defined neuron types in