ABN204
Anti-MOB kinase activator 3B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
MOB kinase activator 3B, Mob1 homolog 2b, Mps one binder kinase activator-like 2B
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MOB3B(79817)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MOB kinase activator 3B in 10 µg of MOB kinase activator 3B transfected cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
MOB kinase activator 3B transfected cell lysate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1