ABN1714
Anti-Rootletin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Ciliary rootlet coiled-coil protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Crocc(230872)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Rootletin in Immunocytochemistry applications (Veleri, S., et. al. (2014). Nat Commun. 5:4207).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Rootletin in Immunoprecipitation applications (Yang, J., et. al. (2002). J Cell Biol. 159(3):431-40).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Rootletin in Immunofluorescence applications (Sun, X., et. al. (2012). Cilia. 1(1):21).
Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Rootletin in mouse hippocampus.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2