ABN1699
Anti-Prickle1
from rabbit
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRICKLE1(144165)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Prickle1 in mouse retinal tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2