ABN1676M
Anti-Calcipressin-1
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
RCAN-1, Down syndrome critical region protein 1 homolog, Myocyte-enriched calcineurin-interacting protein 1, MCIP1, Regulator of calcineurin 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Rcan1(266766)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Calcipressin-1 in sympathetic neurons (Patel, A., et. al. (2015). Nat Commun. 6:10119).
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Calcipressin-1 in SH-SY5Y cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1