ABN1474
Anti-RNF213
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase RNF213, EC:2.3.2.27, ALK lymphoma oligomerization partner on chromosome 17, Mysterin, RING finger protein 213, RING-type E3 ubiquitin transferase RNF213
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF213(57674)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected RNF213 in 10 µg of HEK293 cells transfected with 3XFLAG RNF213 WT.
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected RNF213 in 10 µg of HUVEC lysate.