ABN1464
Anti-GRP-78
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, Heat shock 70 kDa protein 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
ground squirrel (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), goat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA5(3309)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GRP-78 in human cerebellum, human pancreas, human small intestine, and human tonsil tissues.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GRP-78 in NIH/3T3 cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected GRP-78 in 10 µg of A431 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1