ABN1379
Anti-TAG-1 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Contactin-2, TAG-1, Axonal glycoprotein TAG-1, Axonin-1, Transient axonal glycoprotein 1, TAX-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cntn2(21367)
rat ... Cntn2(25356)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected a loss of TAG-1 immunoreactivity at the juxtaparanodal (JXP) region of teased sciatic nerves isolated from 4.1B−/− mice lacking the cytoskeletal adapter protein 4.1B (Horresh, I., et al. (2010). J. Neurosci. 30(7):2480–2489).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected TAG-1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1