ABN1374
Anti-MID1
from rabbit
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase Midline-1, EC: 2.3.2.27, Midin, Putative transcription factor XPRF, RING finger protein 59, RING finger protein Midline-1, RING-type E3 ubiquitin transferase Midline-1, Tripartite motif-containing protein 18
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MID1(4281)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MID1 in HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1