ABN117
Anti-PDE4D3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
cAMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 4D, DPDE3, PDE43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, rhesus macaque
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (immunogen homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDE4D(5144)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDE4D3 on 10 µg of mouse brain membrane tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain membrane tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1