ABN1018
Anti-LRP1 Antibody, Intracellular domain
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1, A2MR, Alpha-2-macroglobulin receptor, APOER, Apolipoprotein E receptor, CD91, LRP-1, LRP-85, LRPICD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRP1(4035)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a decreased LRP-85 target band in lysates from LRP1 shRNA-treated NIH/3T3 cells (Courtesy of Professor Nicola Zambrano, University of Naples Federico II, Italy).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected the LRP-85 target band in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.ysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1