ABF209
Anti-SLAMF2 (CD48 Antibody)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Signaling lymphocytic activation molecule family member 2, CD48, BCM, BLAST1, MEM-102, CD48 antigen, B-lymphocyte activation marker BLAST-1, BCM1 surface antigen, Leukocyte antigen MEM-102, SLAMF
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (immunogen homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD48(962)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SLAMF2 in 15 µg of rat lung tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat lung tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2