ABF207
Anti-TIRP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
TIR domain-containing adapter molecule 2, TICAM-2, Putative NF-kappa-B-activating protein 502, TRIF-related adapter molecule, Toll-like receptor adaptor protein 3, Toll/interleukin-1 receptor domain-containing protein
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TICAM2(353376)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected TIRP in mouse kidney cells.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TIRP in human, mouse, and rat kidney tissue lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human, mouse, and rat kidney tissue lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2