ABF1207
Anti-phospho-Syk (Tyr323)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Tyrosine-protein kinase Syk, Tyr323 phosphorylated, p72-Syk, Tyr323 phosphorylated, p72Syk, Tyr323 phosphorylated, Spleen tyrosine kinase, Tyr323 phosphorylated
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr323)
Informazioni sul gene
human ... SYK(6850)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Syk Tyr323 phosphorylation induction in 10 µg of lysate from hydrogen peroxide-treated Jurkat cells.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1