Documenti fondamentali
ABF117
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IFIT1/p56
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1, IFIT-1, Glucocorticoid-attenuated response gene 16 protein, GARG-16, Interferon-induced 56 kDa protein, IFI-56K, P56
Scegli un formato
100 μL
CHF 384.00
CHF 384.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 384.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 384.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFIT1(3434)
Descrizione generale
IFIT1, denominata anche GARG-16, prodotto del gene 16 della risposta attenuata ai glucocorticoidi o proteina di 56 kDa indotta da interferone, IFI-56K o P56, e codificata dal gene lfit1/Garg16, detto anche Ifi56, Isg56, è una proteina antivirale indotta da interferone in grado di riconoscere specificamente gli RNA a singolo filamento che portano un gruppo 5′-trifosfato (PPP-RNA), agendo così da sensore degli RNA virali a singolo filamento e inibendo l′espressone degli RNA messaggeri virali. Poiché le molecole di PPP-RNA a singolo filamento prive di 2′-O-metilazione del cap in 5′ e portatrici invece di un gruppo 5′-trifosfato sono specifiche dei virus, rappresentano una firma molecolare che viene sfruttata dall′ospite per distinguere gli mRNA self dai non self durante l′infezione virale. IFIT1 si lega direttamente al PPP-RNA in modo non sequenza-specifico. Per eludere questo sistema di restrizione, i virus si sono evoluti in molti modi, per esempio codificando una propria 2′-O-metilasi per i loro mRNA o sottraendo i cap dell′ospite contenenti la 2′-O-metilazione (meccanismo di “cap snatching”). IFIT1 è uno dei componenti di un complesso multiproteico interferone-dipendente che è composto almeno da IFIT1, IFIT2 e IFIT3 e che interagisce con EIF3F, RPL15, TMEM173 ed EEF1A1 ed è importante per la difesa contro i virus e per la risposta immunitaria innata. Questa proteina è localizzata nel citoplasma ed è espressa dalla maggioranza delle cellule, in particolare quelle del sistema immunitario e quelle epiteliali.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente alla proteina IFIT1/p56 di topo, con tag GST.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
La rivelazione di IFIT1 tramite questo anticorpo policlonale di coniglio anti-IFIT1/p56 è convalidata per l′uso nei saggi di Western blotting, IHC &citometria a flusso.
Sottocategoria di ricerca
Infiammazione & meccanismi autoimmuni
Western blotting: un lotto rappresentativo alla diluizione 1-1.000 ha permesso di rivelare IFIT1/p56 in 10 µg di lisati di cellule TF-1 e MOLT-4.
Western blotting: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha rivelato la proteina IFIT-1/p56 nei lisati di cellule HT1080 transfettate con un vettore murino contenente p56 e non nei lisati delle stesse cellule transfettate con il vettore vuoto (Terenzi, F., et al. (2007). J Virol. 81(16):8656-8665.).
Western blotting: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione della proteina IFIT-1/p56 in lisati di cellule MEF wild-type per Stat1 trattate con IFN-beta ma non nei lisati di cellule MEF knockdown per Stat1 trattate con IFN-beta (Fensterl, V., et al. (2008). J Virol. 82(22):11045-11053.).
Western blotting: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha rivelato la proteina IFIT-1/p56 nei lisati di cellule MEF wild-type per p56 trattate con IFN-beta ma non nei lisati di cellule MEF knockdown per p56 trattate con IFN-beta (Terenzi, F., et al. (2012). PLoS Pathog. 8(5):e1002712.).
Immunocitochimica: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di IFIT-1/p56 in lisati di cellule MEF trattate con IFN-beta (Terenzi, F., et al. (2007). J Virol. 81(16):8656-8665.).
Citometria a flusso: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha rivelato la proteina IFIT-1/p56 nelle cellule di midollo osseo e negli splenociti in seguito a iniezione di dsRNA, IFN-alfa e VSV (Terenzi, F., et al. (2007). J Virol. 81(16):8656-8665.).
Citometria a flusso: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha rivelato la proteina IFIT-1/p56 nei linfociti T CD3+ maturi trattati con IFN-beta e nelle cellule dendritiche mieloidi trattate con IFN-beta ma non nelle cellule dendritiche plasmacitoidi trattate con IFN-beta (Fensterl, V., et al. (2008). J Virol. 82(22):11045-11053).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto ovarico di topo.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato IFIT1/p56 in 10 µg di lisato di tessuto ovarico di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 56 kDa. In alcuni lisati cellulari si possono osservare una o più bande non caratterizzate.
Stato fisico
Non purificato
Siero policlonale di coniglio contenente lo 0,05% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jayati Basu et al.
Nature immunology, 24(8), 1295-1307 (2023-07-21)
The transcription factor ThPOK (encoded by Zbtb7b) is well known for its role as a master regulator of CD4 lineage commitment in the thymus. Here, we report an unexpected and critical role of ThPOK as a multifaceted regulator of myeloid