ABF1066
Anti-SARS-CoV-2 spike protein ectodomain (S1+S2)
Scegli un formato
CHF 150.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 150.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 139.13 kDa
observed mol wt ~170 kDa
Purificato mediante
(Unpurified)
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
vaccinia virus ... s> S(43740568)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with recombinant extracellular domain (S1+S2) of SARS-CoV-2 spike protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant extracellular domain (S1 + S2) of Spike glycoprotein of SARS-CoV-2.
Tested Applications
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein ectodomain (S1+S2) in ELISA applications (Ravichandran, S., et. al. (2020). Sci Transl Med. 12(550):eabc3539).
Neutralizing: A representative lot neutralized SARS-CoV-2 spike protein ectodomain (S1+S2) in Neutralizing applications (Ravichandran, S., et. al. (2020). Sci Transl Med. 12(550):eabc3539).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1