ABE602
Anti-SATB1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
DNA-binding protein SATB1, Special AT-rich sequence-binding protein 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SATB1(6304)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected SATB1 in human brain cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected SATB1 in 15 µg of A20 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A20 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2