ABE491
Anti-Histone-lysine N-methyltransferase NSD3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone-lysine N-methyltransferase NSD3, Nuclear SET domain-containing protein 3, Protein whistle, WHSC1-like 1 isoform 9 with methyltransferase activity to lysine, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1-like protein 1, WHSC1-like protein 1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WHSC1L1(54904)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Histone-lys N-methyltransferase NSD3 in 10 µg of BALB/3T3 nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1