ABE438
Anticorpo anti-apobec1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
C->U-editing enzyme APOBEC-1, Apolipoprotein B mRNA-editing enzyme 1, HEPR
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOBEC1(339)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Fattori di trascrizione
Qualità
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,1 µg/mL ha permesso di rivelare Apobec1 in 10 µg di lisato di tessuto splenico umano.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lisato di tessuto splenico umano
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1