ABE2621
Anti-CEP164
from rabbit
Sinonimo/i:
Centrosomal protein of 164 kDa
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CEP164(22897)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CEP164 in total lysates of HeLa S3, U2OS, and 293T cells as well as 293T cells overexpressing myc-Cep164 (Graser, S., et. al. (2007). J Cell Biol. 179(2):321-30).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CEP164 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1