ABE2619
Anti-Polo-like kinase-1
from rabbit
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase PLK1, EC: 2.7.11.21, PLK-1, Serine/threonine-protein kinase 13, STPK13
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLK1(5347)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Polo-like kinase-1 in U2OS and C2C12 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Polo-like kinase-1 in U2OS-TR transfected cells (Macurek, L., et. al. (2008). Nature. 455(7209):119-23).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Polo-like kinase-1 in U2OS-TR transfected cells (Macurek, L., et. al. (2008). Nature. 455(7209):119-23).
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Polo-like kinase-1 in U2OS transfected with PLK1 siRNA (PLK1) & U2OS transfected with control oligo (LUC o Luciferase).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash