ABE1974
Anti-CHMP1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Charged multivesicular body protein 1b, CHMP1.5, Chromatin-modifying protein 1b, Vacuolar protein sorting-associated protein 46-2, Vps46-2, hVps46-2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 98% homology), bovine (based on 99% homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHMP1B(57132)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected CHMP1B in 10 µg of ARPE-19 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1