ABE1963
Anti-RecQ5 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
ATP-dependent DNA helicase Q5, DNA helicase, RecQ-like type 5, RecQ5, RecQ protein-like 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RECQL5(9400)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Western Blotting Analysis: Representative lots detected siRNA-mediated RecQ5 downregulation using whole cell lysate or chromatin fraction from human HEK293T cells. Combined treatment with siRNA and the transcription inhibitor 5,6-dichloro-beta-d-ribofuranosyl benzimidazole (DRB) further decreased cellular RecQ5 protein level (Li, M., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6720; Li, M., et al. (2011). Mol. Cell. Biol. 31(10) 2090-2099).
Qualità
Western Blotting Analysis: An 1:500 dilution of this antibody detected RecQ5 in 10 µg of Raji nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1