ABE1959
Anti-RAD9A Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Cell cycle checkpoint control protein RAD9A, DNA repair exonuclease rad9 homolog A, hRAD9, mRAD9, Rad9-like protein
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD9A(5883)
mouse ... Rad9A(19367)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected strong RAD9A immunoreactivity in the nuclei of prophase spermatocytes, lower immunoreactivity was also seen in Sertoli cells, while little or no staining of spermatids and spermatogonia was seen in 3.7% paraformaldehyde-fixed, paraffin-embedded mouse testis tissue sections (Vasileva, A., et al. (2013). J. Cell Sci. 126(Pt 17):3927-3938).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected RAD9A in human prostate cancer tissue section.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1