ABE1454
Anti-NR4A1 (Nur77)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1, Early response protein NAK1, Nuclear hormone receptor NUR/77, Nur77, Orphan nuclear receptor HMR, Orphan nuclear receptor TR3, ST-59, Testicular receptor 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, monkey, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NR4A1(3164)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NR4A1 (Nur77) in HeLa, A431, HUVEC, and NIH/3T3 cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NR4A1 (Nur77) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1