Documenti
ABE1397
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trimetil-STAT3 (Lys180)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Signal transducer and activator of transcription 3, Acute-phase response factor, trimethyl STAT3 (Lys180)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys180 )
Informazioni sul gene
human ... STAT3(6774)
Descrizione generale
Il trasduttore del segnale e attivatore della trascrizione 3 (UniProt P40763; detto anche fattore di risposta di fase acuta, proteina APRF legante il DNA) nell′uomo è codificato dal gene STAT3 (o ADMIO, APRF, HIES) (Gene ID 6774). Le proteine STAT sono fattori di trascrizione citoplasmatici latenti che hanno la duplice funzione di trasduzione del segnale e attivazione della trascrizione. Quando attivate mediante fosforilazione della tirosina in risposta a diversi ligandi, le proteine STAT traslocano nel nucleo della cellula. La regione N-terminale è altamente omologa tra le proteine STAT e circonda un residuo di arginina completamente conservato. Le STAT fanno parte della via di trasduzione del segnale JAK-STAT – uno dei principali pathway del sistema immunitario. Tutte le citochine trasducono segnali cruciali attraverso questo pathway. È noto che STAT3 viene attivata dall'IFN alfa ma non dall'IFN beta. I fattori di trascrizione associati a STAT3 sono c-Jun e CREB (elemento responsivo al cAMP). I topi knockout per il gene di STAT3 muoiono ai primi stadi di sviluppo embrionale.
Specificità
Il sito di trimetilazione è presente in tutte e tre le isoforme di splicing umane. La reattività verso STAT3 con Lys180 mono- o dimetilata non è stata testata.
Immunogeno
Epitopo: STAT3 con K180me3
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a STAT3 con K180me3 (STAT3 trimetilata su Lys180) umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 5,0 µg/mL ha determinato l′immunoprecipitazione di STAT3 trimetilato in Lys180 in 0,5 mg di lisato di cellule staminali embrionali murine.
Saggio di inibizione con peptide: la specificità per il target di un lotto rappresentativo è stata confermata bloccando con il peptide immunogeno prima dell′analisi di Western blotting (0,5 µg/mL) ) su lisato di cellule staminali embrionali murine (10 µg/corsia). Solo il peptide immunogeno, e non il corrispondente peptide privo della modificazione Lys trimetilata, ha bloccato la rivelazione della banda di interesse.
Questo anticorpo anti-trimetil-STAT3 (Lys180) è convalidato per l′uso in saggi di Western Blotting, immunoprecipitazione e inibizione con peptide per la rivelazione della proteina STAT3 trimetilata (Lys180).
Sottocategoria di ricerca
Recettori nucleari
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule staminali embrionali di topo.
Saggio di Western blotting: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato STAT3 trimetilato in Lys180 in 10 µg di lisato di cellule staminali embrionali di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 88 kDa. In alcuni lisati possono apparire bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Sujoy Bhattacharya et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 26(14), 3873-3890 (2022-06-08)
Despite advances in molecular characterization, glioblastoma (GBM) remains the most common and lethal brain tumour with high mortality rates in both paediatric and adult patients. The signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is an important oncogenic driver of