ABE1298
Anti-phospho BAF60C (Ser247)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily D member 3, 60 kDa BRG-1/Brm-associated factor subunit C, BRG1-associated factor 60C, BAF60C
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer247)
Informazioni sul gene
human ... SMARCD3(6604)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho BAF60C (Ser247) in NIH3T3 Nuclear Extract.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1