ABE1075
Anti-WD repeat-containing protein 5 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
WD repeat-containing protein 5, BMP2-induced 3-kb gene protein
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WDR5(11091)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected WD repeat containing protein 5 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1