ABE1068
Anti-Lin-28B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Protein lin-28 homolog B, Lin-28B
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LIN28B(389421)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Lin-28B in human testis and human liver cancer sections tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lin-28B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1