ABD119
Anti-TLE1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Transducin-like enhancer protein 1, E(Sp1) homolog, Enhancer of split groucho-like protein 1, ESG1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TLE1(7088)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Histone Modifying Proteins
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antiobdy detected TLE1 in 10 µg of H9 human stem cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1