Documenti fondamentali
ABC961
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-OFD1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Oral-facial-digital syndrome 1 protein homolog, OFD1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Le ciglia sono proiezioni di superficie delle cellule di molti vertebrati e sono necessarie per la trasduzione dei segnali importanti per lo sviluppo e per l′omeostasi dei tessuti. OFD1 è una proteina importante nello sviluppo delle ciglia e, di riflesso, è importante per lo sviluppo e la trasduzione del segnale delle cellule. OFD1 è un componente dei centrioli deputato al controllo della loro lunghezza nelle cellule trasmesse da madre a figlia. OFD1 svolge inoltre un ruolo importante nella via di trasduzione del segnale di WNT e nella formazione dell′asse destra-sinistra embrionale. Questa proteina, espressa durante lo sviluppo nel citoplasma delle cellule della maggior parte dei tessuti ma osservabile anche nel nucleo, è nota interagire anche con proteine importanti per il rimodellamento cromatinico. Almeno una malattia genetica legata all′X è associata a difetti del gene OFD1. Si tratta di una sindrome oro-facio-digitale caratterizzata da anomalie a carico della cavità orale, del viso, delle dite e altre malformazioni; nei maschi è letale.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare corrispondente alla regione C-terminale della proteina OFD1 di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Questo anticorpo anti-OFD1 è convalidato per l′uso in Western blotting e immunocitochimica per la rivelazione di OFD1.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare OFD1 in fibroblasti embrionali di topo (MEF) indotti all′autofagia/deprivati di siero (Tang, Z., et al. (2013). Nature. 502:254-257).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rilevare OFD1 in lisati di embrioni di topo femmina wild-type (Ferrante, M.I., et al. (2006). Nat Genet. 38(1):112-117).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rilevare OFD1 in lisati di embrioni di topo maschio E10.5 knock-out (Ferrante, M.I., et al. (2006). Nat Genet. 38(1):112-117).
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare OFD1 in cellule U2OS knockdown per PCM1 & in cellule U2OS indotte all′autofagia/deprivate di siero non trattate, in cui OFD1 co-localizza parzialmente con LC3 (Tang, Z., et al. (2013). Nature. 502:254-257).
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule U2OS.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare OFD1 in 10 µg di lisato di cellule U2OS.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~120 kDa. In alcuni lisati si possono osservare bande non caratterizzate a 45 kDa, 33 kDa & 28 kDa.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Noémie Gaudin et al.
eLife, 11 (2022-03-24)
Centrioles are formed by microtubule triplets in a ninefold symmetric arrangement. In flagellated protists and animal multiciliated cells, accessory structures tethered to specific triplets render the centrioles rotationally asymmetric, a property that is key to cytoskeletal and cellular organization in
Emanuela Senatore et al.
The EMBO journal, 40(10), e106503-e106503 (2021-05-03)
The primary cilium is a microtubule-based sensory organelle that dynamically links signalling pathways to cell differentiation, growth, and development. Genetic defects of primary cilia are responsible for genetic disorders known as ciliopathies. Orofacial digital type I syndrome (OFDI) is an
Hideki Izumi et al.
Scientific reports, 9(1), 2236-2236 (2019-02-21)
CD133 is a transmembranous protein that mainly localises to the plasma membrane in haematopoietic and neural stem cells as well as cancer stem cells. Although CD133 also localises to the cytoplasm, the mechanism of action and function of cytoplasmic CD133