ABC940
Anti-SNX18 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Sorting nexin-18, SH3 and PX domain-containing protein 3B, Sorting nexin-associated Golgi protein 1, SNX18
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, canine
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNX18(112574)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous SNX18 in MDCK cell lysates (Li, D., et al. (2014). EMBO J. 15(4):428-437).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated endogenous SNX18 in MDCK cell lysates (Willenborg, C., et al. (2011). J Cell Biol. 195(1):71-86).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SNX18 in filter-grown, polarized MDCK cells, as well as polarized MDCK cells grown in 3D cultures (Willenborg, C., et al. (2011). J Cell Biol. 195(1):71-86).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNX18 in 10 µg of MDCK cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2