ABC851
Anti-MACC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Metastasis-associated in colon cancer protein 1, SH3 domain-containing protein 7a5, MACC1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MACC1(346389)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected MACC1 in human liver cells.
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected MACC1 in Mouse liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2