ABC438
Anti-PKM2 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Pyruvate kinase PKM, Cytosolic thyroid hormone-binding protein, CTHBP, Opa-interacting protein 3, OIP-3, Pyruvate kinase 2/3, Pyruvate kinase muscle isozyme, Thyroid hormone-binding protein 1, THBP1, Tumor M2-PK, p58
Scegli un formato
CHF 311.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 311.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PKM(5315)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PKM2 in HEK293 cell lysate (Christofk, R. H., et al. (2008). Nature. 452:230-233).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PKM2 in HEK293 tissue (Christofk, R. H., et al. (2008). Nature. 452:230-233).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PKM2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1