ABC242
Anti-CRKL Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Crk-like protein
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRKL(1399)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated CRKL in 500 µg of Jurkat cell lysate.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected CRKL in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1