ABC212
Anti-phospho ULK1 Antibody (Thr574)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Serine/threonine-protein kinase Unc51.1, Unc-51-like kinase 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr574)
Informazioni sul gene
human ... ULK1(8408)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho ULK1 (Thr574) in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1