Vai a
ABC20
Anticorpo anti-cistatina-C
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cystatin-C, Cystatin-3, Gamma-trace, Neuroendocrine basic polypeptide, Post-gamma-globulin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 438.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
CHF 438.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Nei mammiferi, la cistatina-C è un inibitore delle proteasi a cisteina, essenziali per la degradazione delle proteine e per mantenere un equilibrio tra inibitori e proteasi. Si ritiene che sia un marcatore migliore della disfunzione renale e di un possibile danno renale rispetto alla creatinina. Recentemente, la cistatina-C è stata implicata nell'ipertensione primaria e potrebbe diventare un nuovo marcatore nei pazienti che ne sono affetti. La cistatina-C è anche stata implicata nell'apoptosi dei neuroni dell′SNC indotta da stress ossidativo ed è stato dimostrato che è in grado di inibire il deposito di beta-amiloide nei modelli di malattia d′Alzheimer.
Visualizzato a circa 14 kDa.
In alcuni lisati può comparire una banda a ~62 kDa non caratterizzata.
Immunogen
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina cistatina-C umana.
Application
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Immunoistochimica (paraffina): Una diluizione 1:1000 di un lotto rappresentativo ha identificato la cistatina-C in cellule di Purkinje di cervelletto di ratto normale, nei neuroni di lobo frontale di ratto normale e di mesencefalo di ratto normale.
L′anticorpo anti-cistatina-C consente di rilevare i livelli di cistatina-C & è descritto in letteratura & convalidato per l'uso nei saggi di WB e IH(P).
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Integrazione
Malattie neurodegenerative
Physical form
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Lisato di tessuto renale umano
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto renale umano.
Western blotting: Questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha rivelato la proteina cistatina-C in 10 µg di lisato di tessuto renale umano.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HPA013143HPA040442SAB2501239
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)