ABC1455M
Anti-Sodium-Iodide Symporter Antibody, C-terminal 1
from rabbit
Sinonimo/i:
Sodium/iodide cotransporter, Na(+)/I(-) cotransporter, Na(+)/I(-) symporter
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC5A5(6528)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in Western Blotting applications (Nicola, J.P., et. al. (2015). J Clin Endocrinol Metab. 100(10):E1353-61).
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in MDCK cells transduced with hNIS (Courtesy of Dr Nancy Carrasco & Dr. Andrea Reyna-Neyra at Yale University).
Apoptosis & Cancer
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Sodium-Iodide Symporter in human stomach tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1