ABC1428
Anti-RecQ1
from rabbit
Sinonimo/i:
ATP-dependent DNA helicase Q1, RecQ-like type 1, DNA-dependent ATPase Q1, RecQ protein-like 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RECQL(5965)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RecQ1 in Western Blotting applications (Thangavel, S., et. al. (2015). J Cell Biol. 208(5):545-62).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected RecQ1 in tissues are perilesional sections from multiform glioblastoma, colon carcinoma,lung cancer and thyroid cancer (Mendoza-Maldonado, R., et. al. (2011). Mol Cancer. 10:83).
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RecQ1 in 10 µg of IMR90 human fetal lung cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1