Merck
ABC142
Anticorpo anti-Pex14 (marcatore della membrana dei perossisomi)
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Peroxisomal membrane protein PEX14, PTS1 receptor-docking protein, Peroxin-14, Peroxisomal membrane anchor protein PEX14
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
8
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PEX14(5195)
General description
La proteina di membrana del perossisoma 14 (PEX14) fa parte dell′apparato di traslocazione perossisomiale. Interagisce con PEX19 e PEX13, e funge da fattore di inserimento di PEX5 nella membrana perossisomiale. Anche il complesso PEX7-PTS2 si inserisce a livello di PEX14, in modo indiretto tramite PEX5L, l′isoforma di PEX5 più lunga. Difetti a carico di PEX14 causano disturbi della biogenesi dei perossisomi, in particolare nel gruppo di complementazione K, e la sindrome di Zellweger.
Visualizzato a circa 60 kDa. Sono conosciute due isoforme di questo prodotto, a 41 kDa e 37 kDa, ma questa proteina è stata osservata anche a ~57-60 kDa (Nguyen, T. et al. 2006. J Cell Sci. 119 (Pt 4):636-645). In alcuni lisati cellulari può comparire una banda a ~51 kDa non caratterizzata.
Immunogen
Proteina ricombinante con tag His corrispondente alla proteina PEX14 umana.
Application
Analisi di Western blotting: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare PEX14 (marcatore della membrana dei perossisomi) in 10 µg di lisato di tessuto epatico umano.
Immunocitochimica: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di PEX14 (marcatore della membrana dei perossisomi) in cellule CHO transfettate con il gene Pex14p (Pinto, M. P., et al. 2006. J Biol Chem. 281(45):34492-34502.).
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
La rivelazione di PEX14 (marcatore della membrana dei perossisomi) tramite questo anticorpo anti-PEX14 è convalidata per l′uso nelle analisi di Western blotting e ICC.
Sottocategoria di ricerca
Infiammazione & meccanismi autoimmuni
Physical form
Non purificato
Siero policlonale di coniglio contenente azoturo di sodio allo 0,05%.
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule NIH/3T3
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule NIH/3T3.
Western blotting: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:500 ha permesso di rilevare PEX14 (marcatore della membrana dei perossisomi) in 10 µg di lisato di cellule NIH/3T3.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1