ABC1389
Anti-DCLK1-S
from rabbit
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase DCLK1-S, EC: 2.7.11.1, Doublecortin domain-containing protein 3A-short, Doublecortin-like and CAM kinase-like 1, Doublecortin-like kinase 1, PS41014
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCLK1(9201)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DCLK1-S in Western Blotting applications (Sarkar, S., et. al. (2017). Lab Invest. [Epub ahead of print]).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DCLK1-S in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash